Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher LM2
Code produit 11833242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11833242 10 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11833242 Fournisseur Dr.Weigert™ Code fournisseur 440330
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Neodisher LM 2 : liquide d’agent nettoyant légèrement alcalin, nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire dans les bains à immersion dans les cabinets médicaux et dentaires, et les laboratoires industriels et biologiques. Peut être utilisé dans les ba
  • Agent nettoyant liquide légèrement alcalin
  • Le Neodisher LM2 est utilisé pour le nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire, des instruments chirurgicaux, des ustensiles et des cages pour les animaux de laboratoire
  • Peut être utilisé dans les bains à immersion et à ultra sons
  • Offre une protection élevée pour le verre de laboratoire, l’acier inoxydable, l’acier d’instrument et les plastiques
  • L’Al et les métaux légers doivent d’abord être testés
  • Efficace contre le sang protéique, les résidus inorganiques et le ciment dentaire incrustés
  • Ne pas créer de mousse
  • Convient à une utilisation dans des machines à laver spéciales pour, par exemple, des viscosimètres ou des pipettes
  • Peut être utilisé avec tous les niveaux de dureté de l’eau
  • La dose recommandée est de 5 à 30 ml/l
  • Spécification
    Type de produit Neodisher LM 2
    Forme Liquide
    pH 10,6 à 11,3
    Stérilité Non stériles
    Composition Surfactants amphotères ; surfactants anioniques, phosphates
    Concentration 5 à 30 ml/l
    Densité 1,2 g/cm3
    Description 310 x 230 x 180 mm
    Filtré À filtre
    Volume (métrique) 10 L
    compliance-icons
    Identifiant produit
    • neodisher LM 2
    Mention d'avertissement
    • Attention
    Catégorie de danger
    • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
    • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
    Mention de danger
    • H315-Provoque une irritation cutanée.
    • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
    • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
    Conseils de prudence
    • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
    • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon..
    • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
    • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.