Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher PM5
Description
- Détergent légèrement alcalin, poudre
- Neodisher LaboClean PM 5 est utilisé pour le nettoyage manuel de la verrerie de laboratoire et le pré-nettoyage des dispositifs médicaux retraitables, en particulier pour les instruments gynécologiques
- Agents de blanchiment à base d’oxygène, phosphates et surfactants non ioniques et surfactants anioniques
- Convient à tous les types d’ustensiles de laboratoire pour l’équipement de métaux légers et l’acier inoxydable
- Très facilement rincé
- Convient à toute dureté de l’eau
- Dosage de 5 à 20 g/L
- action
Spécification
Spécification
| Type de produit | Manuel de nettoyage Neodisher PM5 |
| Forme | Poudre |
| pH | 11,2 à 11,8 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Surfactants anioniques à 5 %, surfactants non ioniques, agents de blanchiment à base d’oxygène, phosphates à > 30 %. |
| Concentration | 5 à 20 g/L |
| Densité | 1 100-1 200 g/l |
| Description | 220 x 140 mm |
| Volume (métrique) | 3 kg |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: trisodium phosphate,sodium carbonate peroxyhydrate, sodiumcarbonate