Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher PolyKlar
Description
- Auxiliaire de rinçage sans surfactant
- Neodisher PolyKlar est utilisé dans des machines de lavage spécialement conçues pour les cages et accessoires pour animaux
- Dosage compris entre 0,5 et 2 ml/l
- Formulation acide
- Excellente compatibilité matérielle : polysulfone, polycabornates, polyphénylsulfones et polyétherimides
- Neutralise les résidus alcalins
Spécification
Spécification
| Type de produit | Neodisher Polyklar |
| Forme | Liquide |
| pH | 3,6 à 3,2 |
| Stérilité | Non stériles |
| Composition | Polycarboxylates, chlorométhylisothiazolinones, méthylisothiazolinones |
| Concentration | 0,5 à 2 ml/l |
| Densité | 1,0 g/cm3 (20°C) |
| Description | 310 x 230 x 180 mm |
| Filtré | À filtre |
| Volume (métrique) | 10 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- neodisher PolyKlar
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: disodium metasilicate pentahydrate, sodium carbonate, troclosene sodium