Learn More
Dr.Weigert™ Neodisher Z
Code produit 10140021
Change view
Click to view available options
Type de conteneur:
Boîte (allongée)
Cartouche (forme haute)
Conditionnement:
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de conteneur unitSize
10140021 Boîte (allongée) 5L
11748393 Cartouche (forme haute) 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10140021 Fournisseur Dr.Weigert™ Code fournisseur 420233
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Neodisher Z : liquide pour agent neutralisant acide. Neutralise par ajout au premier rinçage après utilisation de détergent alcalin. Sans surfactant et phosphate.
  • À base d’acide citrique
  • Le Neodisher Z est utilisé pour neutraliser les résidus alcalins dans la désinfection des machines à laver
  • Sans phosphate, acide phosphorique, composés des nitrogènes et surfactants
  • Dosage compris entre 2 et 4 ml/l
  • Doux pour les matériaux
  • Verrerie de laboratoire dans les laboratoires médicaux, industriels et d’eau
Spécification
Type de produit Neodisher Z
Forme Liquide
pH 3 à 2,6
Stérilité Non stériles
Composition Acide citrique, 2-octyl-2 H-isothiazol-3-one
Concentration 1 à 5 ml/l
Type de conteneur Boîte (allongée)
Densité 1,2 g/cm3 (20°C)
Description 220 x 240 x 140 mm
Filtré À filtre
À utiliser avec (application) Neutralisation de tous les dépôts de résidus alcalins sur la verrerie de laboratoire
Volume (métrique) 5 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • neodisher Z
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, anhydrous