Learn More
Poudre de néodyme, 40 mailles, 99,8 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481967
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481967 25 g 25g
15471967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044181.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-00-8 | Nd | 144.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-00-8
Formule moléculaire Nd
Poids moléculaire (g/mol) 144.24
Numéro MDL MFCD00011130
Clé InChI QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodimio, neodyme, neodym, trihydride, ingot reo, neodymium, ion nd5+, atom, ingot, iii, foil, 3n
CID PubChem 23934
ChEBI CHEBI:33372
Nom IUPAC néodyme
SMILES [Nd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium powder
Couleur Gris à argent
Quantité 25 g
Dimensions de la maille −40 Mesh
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Numéro UN UN3089
Pourcentage de pureté 99.9%