Learn More
Hydrate de dihydrochalcone de Neohesperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465219 25 g 25g
15445219 1 g 1g
15455219 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62922.14
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Édulcorant artificiel dérivé d’agrumes
Neohesperidin dihydrochalcone hydrate, is a flavonoid sweetening agent with potent antioxidant activity. It is antioxidant agent. artificial sweetener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de néohespéridine dihydrochalcone est un édulcorant flavonoïde avec une activité antioxydante puissante. C’est un agent antioxydant. Édulcorant artificiel.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 100 mM (avec chauffage).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée -20°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20702-77-6
Formule moléculaire C28H36O15
Poids moléculaire (g/mol) 612.58
Numéro MDL MFCD00017711
Clé InChI ITVGXXMINPYUHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neohesperidin dihydrochalcone, nhdc, neohesperidin dc, neohesperidin dhc, unii-3x476d83qv, ccris 4848, neosperidin dihydrochalcone, neohesperidine dihydrochalcone, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl propan-1-one, 1-4-2-o-6-deoxy-alpha-l-mannopyranosyl-beta-d-glucopyranosyl oxy-2,6-dihydroxyphenyl-3-3-hydroxy-4-methoxyphenyl
CID PubChem 30231
ChEBI CHEBI:83535
Nom IUPAC 1-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphényl]-3-(3-hydroxy-4-méthoxyphényl)propan-1-one
SMILES COC1=C(O)C=C(CCC(=O)C2=C(O)C=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(O)C(O)C3O)C=C2O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Neohesperidin dihydrochalcone hydrate
Couleur Jaune
Quantité 25 g
Merck Index 14,6452
Informations sur la solubilité Soluble in water to 100 mM (with heating).
Poids de la formule 612.58 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline