Learn More
Neohesperidin dihydrochalcone, MedChemExpress
Code produit 16491318
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491318 5 g
16459006 100 mg
16432356 500 mg
16412509 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491318 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0154
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Neohesperidin dihydrochalcone is a synthetic glycoside chalcone, is added to various foods and beverages as a low caloric artificial sweetener.
Spécification
Nom chimique ou matériau Neohesperidin dihydrochalcone
CAS 20702-77-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H36O15
Quantité 5 g
Synonyme Neohesperidin DC NHDC
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (163.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)C=C1O)CCC4=CC=C(OC)C(O)=C4
Poids moléculaire (g/mol) 612.58
Poids de la formule 612.58
Pourcentage de pureté 99.76%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation