Learn More
Hexaacétate de néomycine C, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Neomycin C Hexaacetate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C23H46N6O13 • 6(CH3COOH) |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | O-2,6-Diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→3)-O-β-D-ribofuran osyl-(1→5)-O-[2,6-diamino-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine Hexaacetate, Dekamycin II Hexaacetate |
| SMILES | N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O[C@@H]1O[C@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O[C@@H]4[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN)O4)[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@@H]3O)O[C@@H]2CO |
| Poids moléculaire (g/mol) | 614.6466005 |
| Pourcentage de pureté | >95 |