Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes
Code produit 18015341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
25 x 2 réactions
96 x 2 réactions
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
96 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
18015341 96 x 2 réactions 96 pièces
17809444 25 x 2 réactions 1 pièce
18035331 25 x 2 réactions 25 pièces
17819444 96 x 2 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 18015341 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur N10096
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System.
The Neon NxT Electroporation System 100-μL Kit with 1-Channel Tubes is designed specifically for use with the Neon NxT Electroporation System (Cat. Nos. NEON1S, NEON1SK, NEON18S, NEON18SK). Use this kit for transfection volumes of 100 μL, containing 5 x 105–2 x 106 adherent cells or 1 x 106–5 x 106 suspension cells. Cells that have been transfected using the included 100-μL Neon NxT tips are then ready to be washed and plated into a multi-well culture dish.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 4 x 10 mL Resuspension R Buffer; store at 4°C
• 4 x 10 mL Resuspension T Buffer; store at 4°C
• 4 x 10 mL Resuspension Genome Editing Buffer; store at 4°C
• 2 x 100 mL Electrolytic E100 Buffer; store at 4°C
• 96 reaction tips
• 32 electroporation 1-channel tubes
Type de cellule Stem Cells, Primary Cells, Hard-to-Transfect Cells
Format Electroporation Pipette Tip
Transfection Technique Électroporation
À utiliser avec (équipement) Neon™ NxT Electroporation System
À utiliser avec (application) Transfection
Nbre de réactions 96 x 2 réactions
Type de produit Pipette Tip
Quantité 96 x 2 reactions
Volume (métrique) d’échantillon 100 μL