Learn More
Invitrogen™ Neon™ NxT Système d'électroporation
Code produit 17800225
Modifier l'affichage
Click to view available options
Affichage:
Écran tactile couleur
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Affichage Conditionnement
17800225 Écran tactile couleur 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17800225 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur NEON1
Expédition estimée: 27-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le néon NxT Le système d'électroporation est une plateforme d'électroporation de nouvelle génération qui exploite la technologie d'électroporation Neon, unique et fiable, ce qui augmente l'efficacité de la transfection et la viabilité cellulaire.
Le néon NxT Le système d'électroporation est une plateforme d'électroporation de nouvelle génération qui exploite la technologie d'électroporation Neon, unique et fiable, ce qui augmente l'efficacité de la transfection et la viabilité cellulaire. Ce système simplifie la transfection des cellules de mammifères, y compris les cellules primaires, les cellules souches et les cellules difficiles à transfecter, pour une délivrance rapide et efficace d'acides nucléiques.
Caractéristiques du néon NxT Le système d'électroporation comprend :
•Performances éprouvées avec —une efficacité de transfection allant jusqu'à 90 % dans de nombreux types cellulaires, y compris les cellules primaires, les cellules souches et les cellules difficiles à transfecter, tout en préservant la viabilité cellulaire grâce à la technologie de pointe d'électroporation.
•Flexible, —transfecte facilement de 2 x 10⁴ cellules à 6 x 10⁶ cellules par réaction
• Procédé simple et —facile à réaliser en trois étapes avec un seul kit tampon pour tous les types de cellules
•Personnalisez et —optimisez librement les paramètres d'électroporation ou tirez parti de plus de 300 protocoles préprogrammés avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 000 protocoles supplémentaires.
•Connectivité —Invitrogen TransfectionLab application cloud sur Thermo Fisher Connect, associé à Instrument Connect, permet la conception d'expériences numériques et la connectivité au Neon. NxT système
• Amélioration de l'ergonomie de la pipette grâce à une meilleure facilité d'utilisation— ClipTip technologie d'interverrouillage, boucle de rétroaction améliorée et interface utilisateur intuitive avec configuration de la plaque
Technologie de pointe d'électroporation fiable
Contrairement aux chambres d'électroporation classiques à cuvette, la Neon NxT Le système utilise une chambre à pointe de pipette exclusive et biocompatible qui maximise la distance entre les deux électrodes tout en minimisant leur surface, générant ainsi un champ électrique plus uniforme. Cette conception permet un meilleur maintien des conditions physiologiques, ce qui se traduit par une survie cellulaire élevée par rapport à l'électroporation conventionnelle.
Préservation des échantillons
Le néon unique NxT L'embout de pipette élimine le besoin d'une cuvette ou d'une plaque d'électroporation séparée, tandis que la conception compacte de l'instrument permet une insertion facile dans une enceinte de biosécurité. Les cellules précieuses ne sont pas perdues lors du transfert d'échantillons et le risque de contamination est réduit.
Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte
Le procédé d'électroporation ne ’pourrait être plus simple. Choisissez Démarrage rapide ou configurez une plaque pour une expérience complète, en attribuant des protocoles à chaque puits. Aspirer les cellules et le mélange de plasmide dans le Neon NxT L'embout de la pipette, l'insérer dans la station de pipettes et appuyer sur électroporation. Observez le puits sélectionné à l'écran qui affiche une coche verte indiquant la réussite de l'électroporation ; puis pipettez les cellules transfectées dans votre récipient de culture.
Effectuez davantage de transfections avec des cellules limitées ou précieuses
Le nombre de cellules disponibles peut être limité lorsque vous devez effectuer des préparations neuronales ou lors de l'enrichissement de populations cellulaires homogènes via FACS ou Dynabeads enrichissement. Dans ces cas, la réduction du nombre de cellules requises par transfection peut vous permettre d’effectuer des expériences plus complexes avec vos cellules précieuses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Flacons, plaques (6 puits, 12 puits, 24 puits et 96 puits)
À utiliser avec (application) Transfection
À utiliser avec (équipement) Neon™ NxT Système d'électroporation
Tension 100/240 VCA
Plage de tension (mode HV) 500 –2500 V (Électroporation)
Plage de tension (mode LV) 500 –2500 V (Électroporation)
Affichage Écran tactile couleur
Plage de nombre d’impulsions 1 –10 Impulsions
Plage de durée de l’impulsion 1 100 –ms
Quantité 1 système
Puissance 270 W
Alimentation électrique 100-–240 V CA, 50/60 Hz, 270 VA
Contenu et stockage •Néon NxT dispositif d'électroporation
• Pipette
• Station de pipetage
• Cordon d'alimentation
• Guide de référence rapide
Interface Écran tactile