Learn More
Invitrogen™ Kit de système de transfection Neon™ 100 μl
Code produit 10114334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
50 réactions
96 x 2
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10114334 96 x 2 1 pièce
10704289 50 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10114334 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MPK10096
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Includes
Tampon de resuspension R de 30 ml, tampon de resuspension T de 30 ml, 2 x tampons électrolytique E2 de 150 ml, 96 x embouts Neon™ de 100 μl, 20 tubes d’électroporation Neon
Kit Neon™ pour système de transfection 100 μl
  • Pour utilisation avec le système de transfection Neon
  • Utilisez ce kit pour des volumes de transfection de 100 μl, contenant 5 x 105 à 2 x 106 cellules adhérentes ou 1 x 106 à 5 x 106 cellules en suspension.
  • Les cellules transfectées à l’aide des embouts 100 μl Neon inclus sont alors prêtes à être nettoyées et mises en plaques sur une boîte de culture de 6 puits, 60 mm ou 10 cm, en fonction de votre protocole.
ARNsh adénoviral, culture cellulaire, ARNsh et micro-ARN lentiviraux, transfection de plasmide, ARNi, transfection d’ARNi,ARNi, recherche sur l’épigénétique et les ARN non codants, ARNi retroviraux, transfections de cellules souches et de cellules primaires, transfection d’ARNsi synthétique,transfection, ARNi basé sur vecteur, ARNsi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, faible teneur en protéine, exempt de xéno-composants, teneur réduite en facteurs de croissance, teneur réduite en sérum
Contenu et stockage • 30 ml de tampon de resuspension R
• 30 ml de tampon de resuspension T
• 2 x 150 ml de tampon électrolytique E2
• 96 x 100 µL pointes Neon™
• 20 tubes d’électroporation Neon
Stockez la boîte tampon à 4°C et les pointes & boîte de tubes à température ambiante.
Type de cellule Cellule souche, cellule primaire, cellule difficile à transfecter
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ADN plasmide, ARNsi synthétique
Transfection Technique Électroporation
Concentration 5 x 10^5 - 2 x 10^6 cellules/ml (cellules adhérentes), 1 x 10^6 - 5 x 10^6 cellules/ml
À utiliser avec (équipement) Système de transfection Neon™
À utiliser avec (application) Transfection
Nbre de réactions 96 x 2
Gamme de produits Neon
Type de produit Kit de système de transfection
Quantité 96 x 2 réactions
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage 2 x 10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule
Type de système Système de transfection Neon™
Volume (métrique) d’échantillon 100 µl