Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System Pipette Station
Description
La station de pipettes pour système de transfection Neon™ est conçue spécialement pour être utilisée avec le système de transfection Neon™ (MPK5000). Chaque dispositif (MPK5000) est déjà fourni avec une station de pipettes. La station de pipettes est également vendue séparément pour les laboratoires nécessitant une station de pipettes supplémentaire ou le remplacement de leur station de pipettes existante.
Pour plus dʼinformation sur le produit, cliquez ici
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La station de pipettes pour système de transfection Neon™ est livrée avec 1X station de pipettes. Reportez-vous au manuel d’utilisation du système de transfection Neon™ pour obtenir des instructions sur le protocole. Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire. |
| À utiliser avec | Kits de purification d’acide nucléique pour transfection, vecteurs de siARN, vecteurs d’ADN |
| Gamme de produits | Néon |
| Type | Pointe de pipette d’électroporation |
| À utiliser avec (équipement) | Système de transfection Neon™ |
| Quantité | 1 pièce |
| Compatible avec le sérum | Oui |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Numéro de cellule du matériau de départ | 2x10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule |
| Type de système | Système de transfection Neon™ |