Learn More
Invitrogen™ Tubes de transfection Neon™
Code produit 11578826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11578826 1 boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11578826 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MPT100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les tubes de transfection Neon™ sont conçus spécialement pour être utilisés avec le système de transfection Neon™ (MPK5000).
Chaque kit de système de transfection Neon™ (MPK1096 et MPK10096) est déjà livré avec 20 tubes d’électroporation. La boîte supplémentaire de 100 tubes est proposée pour les laboratoires qui souhaitent utiliser des tubes simples pour chaque réaction en fonction de la configuration de leurs expériences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Les tubes de transfection Neon™ sont fournis dans une boîte de 100 tubes. Reportez-vous au manuel d’utilisation du système de transfection Neon™ pour obtenir des instructions sur le protocole. Pour une utilisation à température ambiante dans des conditions normales de laboratoire.
Format Plaque à 6 puits, plaque à 12 puits, plaque à 24 puits, plaque à 48 puits, plaque à 96 puits, flacons
Type d’échantillon ARN, ADN
À utiliser avec (équipement) Système de transfection Neon™
À utiliser avec (application) Transfection
Gamme de produits Neon
Type de produit Tube de transfection
Quantité 1 boîte
Compatible avec le sérum Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage 2 x 10^4 - 6 x 10^8 cellules ; varie en fonction du type de cellule
Type de système Système de transfection Neon™