Learn More
Bromure de néopentyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426997
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11426997 100 g 100g
11416997 25 g 25g
11436997 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14390.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 75-84-3 | C5H12O | 88.15 g/mol
It is used in the Mitsunobu reaction of methyl salicylate coupling of sterically hindered substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la réaction de Mitsunobu du couplage salicylate de méthyle des substrats stériquement empêchés.
Solubilité
Soluble dans l’eau à (20°C 40 g/l), l’alcool et l’éther. La solubilité dans le méthanol est presque transparente.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-84-3
Formule moléculaire C5H12O
Poids moléculaire (g/mol) 88.15
Numéro MDL MFCD00004682
Clé InChI KPSSIOMAKSHJJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentyl alcohol, 2,2-dimethyl-1-propanol, 2,2-dimethylpropanol, tert-butylcarbinol, 1-propanol, 2,2-dimethyl, tert-butyl carbinol, neopentanol, neopentylalcohol, neoamyl alcohol, 2,2-dimethylpropyl alcohol
CID PubChem 6404
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropan-1-ol
SMILES CC(C)(C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Neopentyl alcohol
Point de fusion 52°C to 56°C
Densité 0.818
Point d’ébullition 111°C to 114°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1730984
Merck Index 14,6457
Informations sur la solubilité Soluble in water at (20°C 40g/L),alcohol,and ether. Solubility in methanol is almost transparent.
Poids de la formule 88.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Neopentyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Neopentyl alcohol