Learn More
Bromure de néopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362226 25 g 25g
11352226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03579.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 630-17-1 | C5H11Br | 151.05 g/mol
Neopentyl bromide is used in synthesis of S-alkylated cysteine derivatives with branched alkyl chains. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de néopentyle est utilisé dans la synthèse de dérivés de cystéine S-alkylés à chaînes alkyles ramifiées. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther, l’acétone et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 630-17-1
Formule moléculaire C5H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 151.05
Numéro MDL MFCD00000209
Clé InChI CQWYAXCOVZKLHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentyl bromide, propane, 1-bromo-2,2-dimethyl, 1-bromo-2,2-dimethyl-propane, ccris 4895, neopentylbromde, neopentylbromide, neo-pentyl bromide, ch3 3cch2br, 3-bromo-2,2-dimethylpropyl, neopentyl bromide 5g
CID PubChem 12415
Nom IUPAC 1-bromo-2,2-diméthylpropane
SMILES CC(C)(C)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Neopentyl bromide
Densité 1.195
Point d’ébullition 104°C to 106°C
Point d’éclair 6°C (42°F)
Indice de réfraction 1.436
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1730989
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,ether,aetone and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 151.05
Pourcentage de pureté 98%