Learn More
Néopentylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15254208 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15254208 25 mL 25mL
15264208 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254208 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173690250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5813-64-9 | C5H13N | 87.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5813-64-9
Formule moléculaire C5H13N
Poids moléculaire (g/mol) 87.17
Numéro MDL MFCD00008134
Clé InChI XDIAMRVROCPPBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentylamine, 2,2-dimethylpropylamine, 1-propanamine, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl-1-propylamine, 1-amino-2,2-dimethylpropane, neo-c5h11nh2, 2,2-dimethyl-1-propylamin, neo-pentylamine, neopentyl amine, 2,2-dimethylpropanamine
CID PubChem 79882
Nom IUPAC 2,2-diméthylpropan-1-amine
SMILES CC(C)(C)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Neopentylamine
Densité 0.7400g/mL
Point d’ébullition 79.0°C to 82.0°C
Point d’éclair −13°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Formule linéaire (CH3)3CCH2NH2
Indice de réfraction 1.403
Quantité 25 mL
Beilstein 04,188
Gravité spécifique 0.74
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 87.16
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Neopentylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.