Learn More
Dr.Weigert™ Neosel
Code produit 11758393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11758393 5 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11758393 Fournisseur Dr.Weigert™ Code fournisseur 600012
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Neosel : le sel de régénération est spécialement formulé pour obtenir une saumure. Pour lave-vaisselle professionnels et domestiques.
  • Sel de régénération
  • Neosel est utilisé pour la désinfection de lave-vaisselle et de machines à laver avec adoucisseur d’eau intégré
  • Très haute pureté
  • Comprimé mécaniquement
  • Granulométrie de 1 à 3 mm
  • Chlorure de sodium de recristallisation obtenu par évaporation sous vide
Spécification
Type de produit Sel de régénération
Forme Cristalline
Stérilité Non stériles
Composition Chlorure de sodium
Type de conteneur Godet
Densité 1 100 à 1 300 kg/m3
Description 150 x 230 mm
Volume (métrique) 5 kg