Learn More
Neostigmine Bromide, MedChemExpress
Description
Neostigmine Bromide is a cholinesterase inhibitor used in the treatment of myasthenia gravis.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neostigmine Bromide |
| CAS | 114-80-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C12H19BrN2O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Eustigmin bromide Neoserine bromide |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (329.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[N+](C)(C)C1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 303.2 |
| Afficher plus |