Learn More
Bromure de néostigmine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Neostigmine Bromide |
| CAS | 114-80-7 |
| Formule moléculaire | C12 H19 N2 O2 . Br |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, (m-Hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide','dimethylcarbamate, Ammonium','(m-hydroxyphenyl)trimethyl-','bromide','dimethylcarbamate, Benzenaminium','3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-','bromide, Neostigmine bromide, Carbamic acid','dimethyl-','ester with (m-hydroxyphenyl)trimethylammonium bromide, (3-Dimethylcarbamoyloxyphenyl)trimethylammonium bromide, Eustigmin bromide, Kirkstigmine bromide, Neoeserine bromide, Neoesserin, Philostigmin bromide, Prostigmin bromide, Prostigmine bromide, Stigmanol bromide, Stigmosan bromide, Syntostigmin (tablet), Syntostigmin bromide, Vagostigmine bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C |
| Nom IUPAC | [3-(diméthylcarbamoyloxy)phényl]-triméthylazanium;bromure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 303.2 |
| Poids de la formule | 302.063 |