Learn More
Ansell™ Gants en néoprène vert vif NeoTouch™ 25-101 Series
Code produit 11771573 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
11771573 9 100 pièces
11781573 10 100 pièces
11761573 8 100 pièces
11722125 7 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11771573 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 25101090
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec une formulation sans latex, les gants NeoTouch™ conviennent à la prévention des allergies de type I. Parce qu’ils sont sans poudre, ils limitent également le risque de dermatite pour le porteur. Ils offrent une excellente résistance aux acides, bases et alcools.
  • Revêtement intérieur en PUR pour un enfilage aisé
  • Bouts des doigts texturés pour une prise en main sûre
  • Manchette à bord roulé assurant un excellent ancrage
  • Couleur verte
  • Très résistants aux acides, bases et alcools
  • Bonne résistance aux éclaboussures de produits chimiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Applications Industriel
Couleur Vert
Utilisation en laboratoire / salle blanche Oui
Latex Free Oui
Matériau Néoprène
Type de produit Gants en néoprène
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 0,0051 in
Épaisseur (métrique) 0,13mm
Type de manchette de gant Ourlé
Matériau de revêtement polymère
Quantité 100 paires
Résistant à Acides, bases et alcools
Séries 25-101
Longueur (impériale) 9,5 in
Longueur (métrique) 240 mm