Learn More
Nepafenac, MedChemExpress
Code produit 16407256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16407256 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16407256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17357
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Nepafenac(AHR 9434; AL 6515; Nevanac) is a selective COX-2 inhibitor; is prodrug of Amfenac.
Nepafenac(AHR 9434
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepafenac
CAS 78281-72-8
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H14N2O2
Quantité 100 mg
Synonyme AHR 9434 AL 6515
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (393.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC1=CC=CC(C(C2=CC=CC=C2)=O)=C1N
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Poids de la formule 254.28
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation