Learn More
Nepafenac, TRC
Code produit 30475755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30475755 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30475755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN390080500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepafenac
CAS 78281-72-8
Formule moléculaire C15 H14 N2 O2
Quantité 500 mg
Synonyme Benzeneacetamide','2-amino-3-benzoyl-, 2-Amino-3-benzoylbenzeneacetamide, AHR 9434, AL 6515, Nepafenac, Nevanac
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2O2/c16-13(18)9-11-7-4-8-12(14(11)17)15(19)10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9,17H2,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)Cc1cccc(C(=O)c2ccccc2)c1N
Nom IUPAC 2-(2-amino-3-benzoylphényl)acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 254.28
Poids de la formule 254.1055