Learn More
Nepsilon-acétyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488718 5 g 5g
15498718 250 mg 250mg
15478718 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62154.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 159766-56-0 | Molecular Formula: C23H26N2O5 | Molecular Weight: 410.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 159766-56-0
Formule moléculaire C23H26N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 410.47
Numéro MDL MFCD00077409
Clé InChI HQLBYVWJOXITAM-RNZRUAGMNA-N
Synonyme fmoc-lys ac-oh, fmoc-n'-acetyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-acetyl-l-lysine, l-lysine, n6-acetyl-n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-6-acetamido-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, fmoc-lys ac, fmoc-lysine ac-oh, fmoc-l-lys ac-oh, ksc005q1n, fmoc-n-epsilon-acetyl-l-lysine
CID PubChem 7018846
Nom IUPAC acide (2S)-6-acétamido-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES CC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepsilon-Acetyl-Nalpha-Fmoc-L-lysine
Quantité 5 g
Poids de la formule 410.46
Pourcentage de pureté 98%