Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de nepsilon-Boc-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420569 5 g 5g
15410569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63727.06
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 2389-48-2 | C12H25ClN2O4 | 296.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2389-48-2
Formule moléculaire C12H25ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 296.79
Numéro MDL MFCD00076959
Clé InChI NANRHOPPXCBHGI-MVRPGTNWNA-N
Synonyme h-lys boc-ome.hcl, h-lys boc-ome hcl, h-lys boc-ome hydrochloride, lys boc-ome.hcl, s-methyl 2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoate hydrochloride, pubchem18976, h-lys boc-ome?cl, lys boc-ome. hcl, h-lys boc-ome??hcl
CID PubChem 16218818
Nom IUPAC (2S)-2-amino-6-[(2-méthylpropan-2 -yl)oxycarbonylamino]hexanoate;chlorhydrate de méthyl
SMILES Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepsilon-Boc-L-lysine methyl ester hydrochloride
Beilstein 5173577
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Quantité 5 g
Poids de la formule 296.79
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide