Learn More
Nepsilon-Fmoc-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459298 1 g 1g
15479298 250 mg 250mg
15469298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15459298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62834.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 84624-28-2 | C21H24N2O4 | 368.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84624-28-2
Formule moléculaire C21H24N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 368.43
Numéro MDL MFCD00038365
Clé InChI RAQBUPMYCNRBCQ-TWYLJJHKNA-N
Synonyme h-lys fmoc-oh, n'-fmoc-l-lysine, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-aminohexanoic acid, n6-fmoc-l-lysine, lys fmoc-oh, n-, a-fmoc-l-lysine, n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-lysine, l-lysine, n6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2s-2-amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid
CID PubChem 7010541
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-6-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)hexanoïque
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Quantité 1 g
Poids de la formule 368.43
Pourcentage de pureté 98%