Learn More
Nepsilon-trifluoroacétyl-L-lysine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497727 5 g 5g
15407737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37051.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10009-20-8 | C8H13F3N2O3 | 242.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10009-20-8
Formule moléculaire C8H13F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 242.20
Numéro MDL MFCD00037223
Clé InChI PZZHRSVBHRVIMI-MLHKIVSYNA-N
Synonyme h-lys tfa-oh, n-6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroacetyl-l-lysine, n6-trifluoroaccety-l-lysine, epsilon-tfa-lysine, nepsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, l-lysine, n6-trifluoroacetyl, n 6-trifluoroacetyl-l-lysine, n-, a-trifluoroacetyl-l-lysine
CID PubChem 7009573
ChEBI CHEBI:61064
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine
Point de fusion ∽253°C (decomposition)
Nom IUPAC 2-amino-6-(2,2,2-trifluoroacetamido)hexanoic acid
Quantité 5 g
Poids de la formule 242.2
Rotation optique +19° (c=1 in 1M HCl)
Pourcentage de pureté 97%