Learn More
Neratinib,Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 16514444 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. Quantité unitSize
16514444 250 mg 250mg
16504444 1 g 1g
2 options
Code produit. 16514444
Marque: Thermo Scientific Acros 464702500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 698387-09-6 | C30H29ClN6O3 | 557.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 698387-09-6
Formule moléculaire C30H29ClN6O3
Poids moléculaire (g/mol) 557.05
Clé InChI JWNPDZNEKVCWMY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-[4-({3-chloro-4-[(pyridine-2-yl)méthoxy]phényl}amino)-3-cyano-7-éthoxyquinoline-6-yl]-4-(diméthylamino)but-2-enamide
SMILES CCOC1=C(NC(=O)C=CCN(C)C)C=C2C(NC3=CC(Cl)=C(OCC4=CC=CC=N4)C=C3)=C(C=NC2=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Neratinib
Quantité 250 mg
Poids de la formule 557.05
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Neratinib, Thermo Scientific Chemicals
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Neratinib