Learn More
Thermo Scientific™ Eau ultra-pure NERL™
Code produit 15312208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 gal.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15312208 5 gal. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
  • À utiliser en laboratoire et pour le diagnostic in vitro uniquement
  • Non prévue pour des perfusions, des injections ou des irrigations
Code produit 15312208 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 9805
Expédition estimée: 15-03-2027
  • À utiliser en laboratoire et pour le diagnostic in vitro uniquement
  • Non prévue pour des perfusions, des injections ou des irrigations
Améliorez le contrôle des procédures de diagnostic en remplaçant l’eau déminéralisée ou distillée par de l’eau ultra-pure Thermo Scientific™ NERL™.
Améliorez le contrôle des procédures de diagnostic en remplaçant l’eau déminéralisée ou distillée par de l’eau ultra-pure Thermo Scientific™ NERL™. Ce produit est conforme aux spécifications du College of American Pathologists (CAP) et du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) pour les normes d’eau de qualité réactif (CLRW) au moment de fabrication.
Généralement préparée avec une résistance spécifique de 18 mégohm/cm en utilisant l’osmose inverse, la déminéralisation à lits mélangés, la filtration au charbon actif et la filtration finale à 0,2 micron, l’eau ultra-pure NERL est fondamentalement exempte de particules organiques et inorganiques et de contaminants solubles.
Ne contient pas de conservateurs
Informations de commande :
Certificat d’analyse disponible pour chaque commande
  • À utiliser en laboratoire et pour le diagnostic in vitro uniquement
  • Non prévue pour des perfusions, des injections ou des irrigations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 5 to 7
Qualité NERL
Quantité 5 gal.
General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.