Learn More
Thermo Scientific™ Eau ultra-pure NERL™
Améliorez le contrôle des procédures de diagnostic en remplaçant l’eau déminéralisée ou distillée par de l’eau ultra-pure Thermo Scientific™ NERL™.
124.00€
Spécification
| pH | 5 to 7 |
|---|---|
| Qualité | NERL |
Alert:
- À utiliser en laboratoire et pour le diagnostic in vitro uniquement
- Non prévue pour des perfusions, des injections ou des irrigations
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15312208
|
Thermo Scientific™
9805 |
5 gal. |
124.00€
1 pièces |
Expédition estimée: 22-02-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Description
Améliorez le contrôle des procédures de diagnostic en remplaçant l’eau déminéralisée ou distillée par de l’eau ultra-pure Thermo Scientific™ NERL™. Ce produit est conforme aux spécifications du College of American Pathologists (CAP) et du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) pour les normes d’eau de qualité réactif (CLRW) au moment de fabrication.
Généralement préparée avec une résistance spécifique de 18 mégohm/cm en utilisant l’osmose inverse, la déminéralisation à lits mélangés, la filtration au charbon actif et la filtration finale à 0,2 micron, l’eau ultra-pure NERL est fondamentalement exempte de particules organiques et inorganiques et de contaminants solubles.
Ne contient pas de conservateurs
Informations de commande :
Certificat d’analyse disponible pour chaque commande
- À utiliser en laboratoire et pour le diagnostic in vitro uniquement
- Non prévue pour des perfusions, des injections ou des irrigations
Spécification
| 5 to 7 | |
| NERL |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : 15° to 30°C
General Purpose - For in vitro diagnostic or laboratory use only. Not for infusion, injection or irrigation.