Learn More
Acétate de néryl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Neryl acetate |
| Densité | 0.91 |
| Point d’ébullition | 133°C to 135°C (25 mmHg) |
| Point d’éclair | 98°C (208°F) |
| Odeur | Pleasant |
| Formule linéaire | (CH3)2C=CHCH2CH2(CH3)C=CHCH2CO2CH3 |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1722814 |
| Poids de la formule | 196.29 |
| Mehr anzeigen |