Learn More
Lovibond™ Tube Nessler avec pistons Tintometer™
Code produit 13151671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique)
13151671 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13151671 Fournisseur Lovibond™ Code fournisseur 353080
Expédition estimée: 11-12-2026
Utilisé pour évaluer la couleur du produit par comparaison avec une série représentative de normes de couleur fixe
  • Pistons anti-ménisque
Spécification
Volume (métrique) 50 mL
Longueur (métrique) 113 mm
À utiliser avec (équipement) Système Nessleriser 2150
Quantité 2 paquet