Learn More
Lovibond Tintometer™ Comparateur Nessleriser
Code produit 13131671
Change view
Click to view available options
Description:
Kit de mise à niveau Nessleriser 2250
Nessleriser 2150
Nessleriser 2250
Comprend:
Paire de tubes Nessler, 250 mm avec pistons
Support
Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 113 mm avec pistons
Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 250 mm avec pistons
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Comprend unitSize
13131671 Kit de mise à niveau Nessleriser 2250 Paire de tubes Nessler, 250 mm avec pistons 1 pièce
13121671 Nessleriser 2250 Support 1 pièce
13191661 Nessleriser 2150 Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 113 mm avec pistons 1 pièce
13101671 Nessleriser 2250 Support, unité d’éclairage de jour et tubes Nessler, 250 mm avec pistons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13131671 Fournisseur Lovibond Tintometer™ Code fournisseur 172170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le comparateur Nessleriser Tintometer™ de Lovibond est conçu pour la correspondance des couleurs d’échantillons de couleur pâle où une longueur de trajet optique longue est souhaitable pour obtenir des résultats précis.
  • Comparateur de couleurs/colorimètre
  • Utilise les normes pour les disques de comparaison
  • Détermine les concentrations chimiques dans les solutions
  • Options disponibles :
    • Longueur du tube (250 mm/113 mm)
    • Éclairage (unité d’éclairage ou lumière ambiante)
    • Pistons anti-ménisque en verre DB 420
Spécification
Description Kit de mise à niveau Nessleriser 2250
Comprend Paire de tubes Nessler, 250 mm avec pistons
Type Kit de mise à niveau du comparateur