Learn More
BRAND™ Chambres de comptage, Neubauer amélioré, BLAUBRAND™ , double décision
Code produit 10490171 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Avec pinces à ressort
Sans pinces à ressort
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10490171 Sans pinces à ressort 1 pièce
10195580 Avec pinces à ressort 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10490171 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 717805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.05€
    62.65€ / 1 pièces
    Économisez 6.40€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
BLAUBRAND™ qualité. Précision de mesure exceptionnelle. Qualité certifiée à 100%.
  • Fabriqué selon la norme DIN 12 847, comprenant 2 verres couvre-objets pour hémocytomètre.
  • Le quadrillage représente 9 grands carrés de 1 mm² chacun.
  • Les quatre grands carrés dans les coins marqués « L » pour le comptage des leucocytes sont chacun subdivisés en 16 carrés de 0,25 mm de côté.
  • Le grand carré central est subdivisé en 16 carrés de côtés de 0,25 mm.
  • Le grand carré central est subdivisé en 25 carrés de groupe de 0,2 mm de côtés. Chaque carré de groupe est composé de 16 mini carrés de côtés de 0,05 mm, chacun ayant une aire de 0,0025 mm 2 .
  • Les 5 carrés de groupe situés dans le grand carré central sont utilisés pour compter les thrombocytes et les érythrocytes.
  • Tous les carrés de groupe ont des lignes de bordure triples de chaque côté. La ligne centrale est la ligne de délimitation et détermine si les cellules de la zone marginale doivent être incluses dans le comptage ou non.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Dispositif de comptage
Quantité 1Each
Profondeur (métrique) 0,1mm
À utiliser avec (application) Numération des leucocytes, thrombocytes et érythrocytes
Comprend Sans pinces à ressort