Learn More
KNF™ Pompe de dosage liquide de Neuberger SIMDOS FEM 1.02
Code produit 15163707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contrôle:
Commande manuelle
Contrôle analogique et par impulsion
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contrôle Matériau unitSize
15163707 Commande manuelle Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez 1 pièce
15414590 Commande manuelle Polypropylène 1 pièce
15454590 Contrôle analogique et par impulsion Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez 1 pièce
15484590 Contrôle analogique et par impulsion PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15163707 Fournisseur KNF™ Code fournisseur 166072/165467
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pompe à membrane pour doser les liquides. Offre des combinaisons de matériaux humides pour une résistance chimique optimale. Contrôle manuel du débit et du volume de dosage grâce à l’affichage graphique LCD.
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
  • Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
  • Étalonnage simple et rapide
  • Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
  • Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
  • Fonctionnement à sec
  • Auto-amorçage
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Spécification
Contrôle Commande manuelle
Type du moteur Moteur CA
Dimensions (L x l x H) 93 x 150 x 144 mm
Description Pompe de dosage des liquides
Matériau Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Modèle Pompe à liquide à membrane FEM 1.02 TT0.18 S
Type de prise Universal
Puissance 10 W
Poids (impériale) 0,9 kg
Température (impériale) max. 40°C
Débit 0,02 à 20 ml/min
Fréquence 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane de dosage des liquides
Classification du boîtier IP65
Nbre de têtes de pompe 1
Température (impériale) min. 5°C
Capacité d’huile Sans huile
Applications Dosage du liquide
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 6 bar G
Tension 100/240 V
Quantité 1