Learn More
KNF™ Pompe de dosage liquide de Neuberger SIMDOS FEM 1.02
Product Code. 15484590
Change view
Click to view available options
Contrôle:
Commande manuelle
Contrôle analogique et par impulsion
Matériau:
PTFE
Polypropylène
Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Contrôle Matériau Unit Size
15484590 Contrôle analogique et par impulsion PTFE 1 pièce
15163707 Commande manuelle Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez 1 pièce
15414590 Commande manuelle Polypropylène 1 pièce
15454590 Contrôle analogique et par impulsion Tête de pompe : PVDF, membrane : Revêtu en PTFE, vannes : FFKM Kalrez 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15484590 Supplier KNF™ Supplier No. 166077/165467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4910.00€
    3654.00€ / 1 pièces
    Économisez 1256.00€
    25% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pompe à membrane pour doser les liquides. Offre des combinaisons de matériaux humides pour une résistance chimique optimale. Contrôle manuel du débit et du volume de dosage grâce à l’affichage graphique LCD.
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
  • Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
  • Étalonnage simple et rapide
  • Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
  • Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
  • Fonctionnement à sec
  • Auto-amorçage
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Specifications
Contrôle Contrôle analogique et par impulsion
Type du moteur Moteur CA
Dimensions (L x l x H) 93 x 150 x 144 mm
Description Pompe de dosage des liquides
Matériau PTFE
Modèle Pompe à liquide à membrane FEM 1,02 pi 0.18 RCP2
Type de prise Universal
Puissance 10 W
Poids (impériale) 0,9 kg
Température (impériale) max. 40°C
Débit 0,02 à 20 ml/min
Fréquence 100 à 240 V, 50 à 60 Hz
Type de pompe Pompe à membrane de dosage des liquides
Classification du boîtier IP65
Nbre de têtes de pompe 1
Température (impériale) min. 5°C
Capacité d’huile Sans huile
Applications Dosage du liquide
Nbre d’étapes 1
Pression maximale 6 bar G
Tension 100/240 V
Quantité 1