Learn More
KNF™ Pompe de dosage liquide de Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Codice prodotto. 12918074
Cambia vista
Click to view available options
Débit:
1 à 100 ml/min
Dimensione della confezione:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Débit Dimensione della confezione
12918074 1 à 100 ml/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12918074 Fornitore KNF™ N. del fornitore 167525/160160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.45€
    3126.00€ / 1 pièces
    Économisez 499.45€
    13% de réduction
Visualizza tutte le promozioni
Expédition estimée: 24-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Pompe à membrane pour doser les liquides. Offre des combinaisons de matériaux humides pour une résistance chimique optimale. Contrôle manuel du débit et du volume de dosage grâce à l’affichage graphique LCD.
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
  • Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
  • Étalonnage simple et rapide
  • Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
  • Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
  • Fonctionnement à sec
  • Auto-amorçage
  • Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Specifica
Classification du boîtier IP65
Contrôle externe Standard, manuel
Matériau PTFE (tête de pompe), revêtement en PTFE (membrane), FFKM Kalrez (vannes)
Hauteur totale (métrique) 144 mm
Longueur totale (métrique) 150 mm
Largeur totale (métrique) 93 mm
Température (métrique) Max 80°C
Température (métrique) min. 5°C
Puissance 24 W
Débit 1 à 100 ml/min
Pression maximale 6 bars
Poids (métrique) 0,9 kg
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.