Learn More
KNF™ Pompe de dosage liquide de Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Descrizione
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
- Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
- Étalonnage simple et rapide
- Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
- Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
- Fonctionnement à sec
- Auto-amorçage
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Specifica
Specifica
| Modèle | Pompe à liquide à membrane FEM 1.10 KT0.18 RCP2 |
| Classification du boîtier | IP65 |
| Contrôle externe | Commande analogique et impulsionnelle |
| Matériau | PP (tête de pompe), revêtement en PTFE (membrane), FFKM Kalrez (vannes) |
| Hauteur totale (métrique) | 144 mm |
| Longueur totale (métrique) | 93 mm |
| Largeur totale (métrique) | 150 mm |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| Température (métrique) min. | 5°C |
| Tension | 100/240 V |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?