Learn More
KNF™ Pompe de dosage liquide de Neuberger SIMDOS FEM 1.10
Beschreibung
Les modèles sont disponibles avec un choix de matériaux de tête de pompe (tête de pompe en PP, PVDF ou PTFE), membrane revêtue de PTFE et plaques de vannes FFKM et dans les variantes de commande manuelle (S) et externe (RC).
- Pompe doseuse à membrane résistante aux produits chimiques
- Étalonnage simple et rapide
- Fonction de dosage (1 ml à 100 ml)
- Débit réglable (1 ml à 100 ml/min)
- Fonctionnement à sec
- Auto-amorçage
- Résistance exceptionnelle aux produits chimiques (versions FT) Pour un dosage simple des produits chimiques et d’autres fluides dans diverses applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Modèle | Pompe à liquide à membrane FEM 1.10 TT0.18 RCP2 |
| Classification du boîtier | IP65 |
| Contrôle externe | Commande analogique et impulsionnelle |
| Matériau | PVDF (tête de pompe), revêtement en PTFE (membrane), FFKM Kalrez (vannes) |
| Hauteur totale (métrique) | 144 mm |
| Longueur totale (métrique) | 93 mm |
| Largeur totale (métrique) | 150 mm |
| Température (métrique) Max | 40°C |
| Température (métrique) min. | 5°C |
| Tension | 100/240 V |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?