Learn More
Gibco™ Milieu Neurobasal™-A, pas de D-glucose, pas de pyruvate de sodium
Code produit 15329741 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15329741 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15329741 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2477501
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le milieu Gibco™ Neurobasal™-A sans D-glucose ni pyruvate de sodium est utilisé pour soutenir la croissance des neurones post-nataux du SNC dans les applications où la présence de D-glucose et de pyruvate de sodium peut provoquer des interférences.
  • Pour les études neurales nécessitant l’absence d’insuline, de glucose et de pyruvate de sodium, telles que les études de réponse au glucose ou de réponse à l’insuline, nous recommandons le supplément B-27 Gibco moins insuline comme supplément à ce milieu.
  • Le milieu Neurobasal convient à la plupart des applications cellulaires neuronales. Pour d’autres applications, nous fournissons des formulations alternatives du milieu Neurobasal et des suppléments B-27.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu neurobasal
Avec additifs Rouge de phénol
Sans additif Sans glucose, Sans pyruvate de sodium
Gamme de produits Neurobasal
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, osmolalité, pH
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules neuronales