Learn More
Gibco™ Milieu de culture Neurobasal™-A, sans rouge de phénol
Code produit 11570426 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570426 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570426 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12349015
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu de culture Neurobasal™-A, sans rouge de phénol
Le milieu Neurobasal™-A sans rouge de phénol est un milieu de base qui satisfait aux exigences particulières des cellules neuronales post-natales et adultes lorsqu’il est utilisé avec le supplément GIBCO™ B-27™, mais sans rouge de phénol. Le milieu de culture Neurobasal™-A peut être utilisé pour le développement de cellules neuronales à partir de l’hippocampe, du cortex et autres régions du cerveau. Le milieu Neurobasal™-A permet le maintien à long terme comme à court terme des populations homogènes de cellules neuronales sans nécessiter une couche nourricière d’astrocytes.
Utilisez le milieu Neurobasal™-A sans rouge de phénol pour les applications où la présence de rouge de phénol interfère avec les résultats.
Ajoutez vos propres suppléments
Aucun milieu Neurobasal™ ne contient de L-glutamine, d’acide L-glutamique ni d’acide aspartique. Les milieux Neurobasal™ doivent être supplémentés par 0,5 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™-I et soit un supplément sans sérum (tel que le supplément B-27™ soit le supplément N-2), ou avec du sérum. Pour l’étalement initial, vous devez ajouter 25 μM d’acide glutamique.
Tests de contrôle de la qualité
Tous les milieux Neurobasal™ sont testés pour vérifier le pH, l’osmolalité, l’endotoxine et l’absence de contamination bactérienne et fongique.
Nous fournissons également le Milieu neurobasal™-A avec du rouge de phénol.
Le milieu Neurobasal™-A est optimisé pour les neurones cérébraux pré-nataux et adultes. Pour la croissance de neurones cérébraux pré-nataux et embryonnaires, nous fournissons le milieu Neurobasal™
Voir la gamme complète de produits Neurobasal™.
Pour en savoir plus sur les produits de culture cellulaire neurale de Invitrogen, consultez le site www.invitrogen.com/neuralculture.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu neurobasal
Sans additif Sans rouge de phénol
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, osmolalité, pH
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules neuronales