Learn More
Gibco™ Milieu neurobasal™-A
Code produit 11540366 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11540366 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11540366 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10888022
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Milieu neurobasal™-A
Le milieu de culture Neurobasal™-A est un milieu basal formulé pour satisfaire les exigences particulières de la culture de cellules neuronales post-natales et adultes quand il est utilisé avec le supplément GIBCO™ B-27™. Le milieu de culture Neurobasal™-A peut être utilisé pour le développement de cellules neuronales à partir de l’hippocampe, du cortex et autres régions du cerveau. Le milieu Neurobasal™-A permet le maintien à long terme comme à court terme des populations homogènes de cellules neuronales sans nécessiter une couche nourricière d’astrocytes.
Ajoutez vos propres suppléments
Aucun milieu Neurobasal™ ne contient de L-glutamine, d’acide L-glutamique ni d’acide aspartique. Les milieux Neurobasal™ doivent être supplémentés par 0,5 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™-I et soit un supplément sans sérum (tel que le supplément B-27™ soit le supplément N-2), ou avec du sérum. Pour l’étalement initial, vous devez ajouter 25 μM d’acide glutamique.
Tests de contrôle de la qualité
Tous les milieux Neurobasal™ sont testés pour vérifier le pH, l’osmolalité, l’endotoxine et l’absence de contamination bactérienne et fongique. L’osmolalité de Neurobasal™-A a été démontrée pour être optimale pour les neurones du SNC postnatals et adultes.
Le milieu Neurobasal™-A contient du rouge de phénol. Si le rouge de phénol interfère avec vos applications, nous fournissons également le milieu Neurobasal™-A, sans rouge de phénol.
Le milieu Neurobasal™-A est optimisé pour les neurones cérébraux post-nataux et adultes. Pour la croissance des neurones prénataux et embryonnaires, nous fournissons le milieu Neurobasal™.
Consultez la gamme complète de produits Neurobasal™.
En savoir plus sur nos produits de culture cellulaire neurale.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu neurobasal
Avec additifs Rouge de phénol
Gamme de produits Neurobasal
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, osmolalité, pH
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules neuronales