Description
Le milieu Neurobasal™ sans rouge de phénol est un milieu basal qui satisfait aux exigences particulières des cellules neuronales prénatales et embryonnaires lorsqu’il est utilisé avec le supplément GIBCO™ B-27™, mais sans rouge de phénol. Le milieu de culture Neurobasal™ peut être utilisé pour le développement de cellules neuronales à partir de l’hippocampe, du cortex et autres régions du cerveau. Le milieu Neurobasal™ permet le maintien à long terme comme à court terme des populations homogènes de cellules neuronales sans nécessiter une couche nourricière d’astrocytes.
Utilisez le milieu Neurobasal™ sans rouge de phénol pour les applications où la présence de rouge de phénol interfère avec les résultats.
Ajoutez vos propres suppléments
Aucun milieu Neurobasal™ ne contient de L-glutamine, d’acide L-glutamique ni d’acide aspartique. Les milieux Neurobasal™ doivent être supplémentés par 0,5 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™-I et soit un supplément sans sérum (tel que le supplément B-27™ soit le supplément N-2), ou avec du sérum. Pour l’étalement initial, vous devez ajouter 25 μM d’acide glutamique.
Tests de contrôle de la qualité
Tous les milieux Neurobasal™ sont testés pour vérifier le pH, l’osmolalité, l’endotoxine et l’absence de contamination bactérienne et fongique.
Nous fournissons également le Milieu neurobasal™ avec du rouge de phénol.
Le milieu Neurobasal™ est optimisé pour les neurones prénataux et embryonnaires. Pour la croissance de neurones cérébraux post-nataux et adultes, nous fournissons le milieu Neurobasal™-A
Voir la gamme complète de produits Neurobasal™.
Pour en savoir plus sur les produits de culture cellulaire neurale de Invitrogen, consultez le site www.invitrogen.com/neuralculture.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Utilisez le milieu Neurobasal™ sans rouge de phénol pour les applications où la présence de rouge de phénol interfère avec les résultats.
Ajoutez vos propres suppléments
Aucun milieu Neurobasal™ ne contient de L-glutamine, d’acide L-glutamique ni d’acide aspartique. Les milieux Neurobasal™ doivent être supplémentés par 0,5 mM de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™-I et soit un supplément sans sérum (tel que le supplément B-27™ soit le supplément N-2), ou avec du sérum. Pour l’étalement initial, vous devez ajouter 25 μM d’acide glutamique.
Tests de contrôle de la qualité
Tous les milieux Neurobasal™ sont testés pour vérifier le pH, l’osmolalité, l’endotoxine et l’absence de contamination bactérienne et fongique.
Nous fournissons également le Milieu neurobasal™ avec du rouge de phénol.
Le milieu Neurobasal™ est optimisé pour les neurones prénataux et embryonnaires. Pour la croissance de neurones cérébraux post-nataux et adultes, nous fournissons le milieu Neurobasal™-A
Voir la gamme complète de produits Neurobasal™.
Pour en savoir plus sur les produits de culture cellulaire neurale de Invitrogen, consultez le site www.invitrogen.com/neuralculture.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales.
Specifications
Specifications
| Type de cellule | Cellules neurales |
| Classification | Sans sérum |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu neurobasal |
| Sans additif | Sans rouge de phénol |
| Gamme de produits | Neurobasal |
| Quantité | 500 ml |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Testé pour | Endotoxine, performances, stérilité, osmolalité, pH |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière. |
| Show More |