Learn More
Gibco™ Milieu Neurobasal™
Code produit 11570556 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11570556 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11570556 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 21103049
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé dans la croissance des cellules neuronales de l’hippocampe, du cortex et des régions OT du cerveau. Le milieu de culture Gibco™ Neurobasal™ est un milieu de base qui satisfait les exigences particulières de la culture de cellules neuronales prénatales et embryonnaires quand il est utilisé avec le supplément GIBCO™ B-27™.
  • Permet le maintien à long terme comme à court terme des populations homogènes de cellules neuronales sans nécessiter une couche nourricière d’astrocytes
  • Supplémenté par 0,5 mm de L-glutamine ou de supplément GlutaMAX™-I et soit un supplément sans sérum (tel que le supplément B-27™ ou le supplément N-2), ou avec du sérum
  • Testé pour vérifier le pH, l’osmolalité, les endotoxines et l’absence de contamination bactérienne et fongique
Informations sur la commande
Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules neurales
Classification Sans sérum
Forme Liquide
Type de produit Milieu neurobasal
Avec additifs Rouge de phénol
Gamme de produits Neurobasal
Quantité 500 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Testé pour Endotoxine, performances, stérilité, osmolalité, pH
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Culture de cellules neuronales