Learn More
Invitrogen™ Panneau ProcartaPlex™ 6-Plex pour neuroinflammation
Code produit 16555701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16555701 96 dosages 96 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16555701 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur EPX06015833901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00€
    1590.05€ / 96 pièces
    Économisez 474.95€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Facilite la recherche neurologique en analysant 6 cibles protéiques à l’aide de la technologie Luminex xMAP
The ProcartaPlex Human Neuroinflammation Panel 6plex enables neurological research by analyzing 6 protein targets using Luminex xMAP technology. Simultaneous detection of these targets can help gather information about infections of the central nervous system, traumatic brain injuries, influence of toxic metabolites on the CNS, or information about neurological autoimmune diseases. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup. It is not combinable with simplexes or other panels. It complements the Human Brain Injury Panel 5plex (Cat. No. EPX050-15838-901) and Human Neurodegeneration Panel 1 9plex (Cat. No. EPX090-15836-901) providing 13 additional protein targets in the same research area.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.
ProcartaPlex multiplex panels are available in multiple formats across six species (human, mouse, rat, nonhuman primate, porcine, and canine). Visit our ProcartaPlex Immunoassays page for more information and available products.
Target list [bead region]: BLC (CXCL13) [15], IL-34 [52], MIF [67], RAGE [47], TREM-2 [13], YKL-40 (CHI3L1) [34]
Le Panel Neuroinflammation humaine ProcartaPlex 6-Plex permet la recherche neurologique en analysant 6 cibles protéiques à l’aide de la technologie Luminex xMAP. La détection simultanée de ces cibles peut aider à recueillir des informations sur les infections du système nerveux central, les lésions cérébrales traumatiques, l’influence des métabolites toxiques sur le SNC ou des informations sur les maladies neurologiques auto-immunes. Le panneau est fourni dans un format prêt à l’emploi avec des flacons individuels de réactifs de capture et de détection formulés à une concentration de 1X, nécessitant moins de pipetage et de configuration expérimentale. Il ne peut pas être associé à des simplexes ou à d’autres panneaux. Il complète le Panel Lésion cérébrale 4-plex ProcartaPlex (Réf cat. EPX040-15827-901) et le Panel Neurodégénérescence 9-Plex ProcartaPlex (Réf. EPX090-15836-901) qui fournit 13 cibles protéiques supplémentaires dans le même domaine de recherche.
Les panneaux préconfigurés ProcartaPlex sont largement testés pour la combinabilité, l’interférence et la réactivité croisée des analyses afin de fournir le plus haut niveau de validation et de précision. Tous les panneaux ProcartaPlex sont fournis avec les réactifs nécessaires pour effectuer le dosage.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin). Consultez notre page d’dosages immunologiques ProcartaPlex pour plus d’informations et de produits disponibles.
Liste de cibles [région de microbille] : BLC (CXCL13) [15], IL-34 [52], MIF [67], RAGE [47], TREM-2 [13], YKL-40 (CHI3L1) [34]
À propos de dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunodosages ProcartaPlex, basés sur les principes d’un ELISA en sandwich, utilisent deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les protéines cibles à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir des résultats analysés.
Caractéristiques :
• Des résultats reproductibles et fiables : validés en panneau selon la norme la plus élevée de l’industrie, avec des tests de combinabilité des cibles protéiques et de réactivité croisée
• Plus de résultats par échantillon : mesurez simultanément plusieurs cibles protéiques dans un seul échantillon de 25 à 50 µl
• Plateforme de multiplexage Luminex largement référencée pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées de maximum 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 à 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des proportions précises de fluorophores rouges et IR pour créer des signatures uniques de façon spectrale qui peuvent être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (par exemple Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplex, chaque microbille unique d’un point de vue spectral est marquée avec des anticorps spécifiques pour une protéine cible unique. Les protéines liées sont identifiées à l’aide d’anticorps biotinylés et de la streptavidine-R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin). Consultez la page thermofisher.com/procartaplex pour plus d’informations et pour les produits disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Panneau multiplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Non combinable
Sensibilité du dosage Voir le certificat d’analyse
Plage de dosage Voir le certificat d’analyse
Format Kit multiplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Gamme de produits ProcartaPlex
Type d’échantillon Sérum, plasma, liquide céphalo-rachidien, Plasma, Cerebrospinal Fluid
Volume d’échantillon Sérum, plasma, CSF : 25 μl
Contenu et stockage
  • 2 flacons de mélange étalon humain Mix 2 (lyophilisé)
  • 2 flacons de mélange étalon humain Mix 3 (lyophilisé)
  • 1 flacon de mélange de microbilles de capture (1X)
  • 1 flacon de mélange d’anticorps de détection biotinylé (1X)
  • 1 flacon de tampon de lecture (1X)
  • 1 flacon de tampon de lavage (10x)
  • 1 flacon de streptavidine-PE (1X)
  • 1 flacon de tampon de dosage universel (1X)
  • Barrettes de 8 tubes
  • Film adhésif
  • Plaque 96 puits à fond plat, noire
  • Stocker de 2°C à 8°C
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Neurobiology