Learn More
MedChemExpress Neurokinin B TFA
Specifications
Specifications
| Pureté | 96.64% |
| CAS | 101536-55-4 |
| Contenu et stockage | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 1438.47 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 25 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 2.5 mg/mL (1.74 mM∣Need ultrasonic) |