Learn More
MedChemExpress Neuromedin N
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.49% |
| CAS | 92169-45-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Poids moléculaire | 745.95 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 50 mg/mL (67.03 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Neuromedin N (rat, mouse, porcine, canine) |