Learn More
MedChemExpress Neuropeptide Y(29-64)
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.42% |
| CAS | 303052-45-1 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Poids moléculaire | 4272.7 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMSO : 16.67 mg/mL (3.90 mM∣Need ultrasonic) |