Learn More
Hamilton™ Seringues étanches aux gaz Neuros™ série 1700 avec aiguille amovible
Code produit 17229119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
Numéro de pointe d’aiguille:
3
4
Modèle:
1701 RN
1701 RN
1702 RN
1702 RN
1705 RN
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Numéro de pointe d’aiguille Modèle Conditionnement
17229119 25 μl 4 1702 RN 1 pièce
16295472 10 μl 4 1701 RN -
13511650 10 μl 3 1701 RN 1 pièce
12666187 25 μl 3 1702 RN 1 pièce
12585438 50 μl 3 1705 RN 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17229119 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6546011
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
  • La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
  • Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
  • Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
  • L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
  • La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté, PTFE (piston)
Calibre d’aiguille 33 G
Diamètre (impériale) interne 0,029 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,004 po
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,108 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,008 po
Diamètre (impériale) externe 0,305 in
Diamètre (métrique) interne 0,729 mm
Diamètre (métrique) externe 7,75 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,210 mm
À utiliser avec (application) Injections animales contrôlées
Longueur (métrique) 0 à 20 mm
Type de produit Gastight
Pression max. 1000 psig (68,9 bars)
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 1702 RN
Numéro de pointe d’aiguille 4
Volume (métrique) 25 μl
Longueur (métrique) de l’aiguille de 0 à 20 mm