Learn More
Hamilton™ Neuros™ Série 7000 Modified Microliter Seringues à aiguille à moyeu moleté
Code produit 12673685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 μl
1 μl
1,0 μl
2 μl
2,0 μl
Calibre d’aiguille:
30 G
32 G
Numéro de pointe d’aiguille:
3
4
Modèle:
7000,5 KH
7001 KH
7002 KH
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Numéro de pointe d’aiguille Modèle Conditionnement
12673685 1,0 μl 32 G 3 7001 KH -
16317051 0,5 μl 32 G 4 7000,5 KH 1 pièce
16348521 1 μl 32 G 4 7001 KH -
16264282 2 μl 30 G 4 7002 KH -
12646187 0,5 μl 32 G 3 7000,5 KH 1 pièce
12899201 2,0 μl 30 G 3 7002 KH 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12673685 Fournisseur Hamilton™ Code fournisseur 6545801
Expédition estimée: 15-01-2027
Dans un premier temps une industrie, les Neuros distribuent avec précision 50 nl à 100 μL de liquide grâce à une aiguille ultrafine protégée par un manchon conçu sur mesure. Les Neuros minimisent les dommages sur le site d’injection en augmentant la rigidité des aiguilles et en fournissant un microvolume de liquide à un emplacement exact.
  • La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
  • Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
  • Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
  • L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
  • La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre borosilicaté (cylindre), Fil de tungstène (piston)
Calibre d’aiguille 32 G
Diamètre (impériale) interne 0,146 in
Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure 0,006 in
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure 0,146 mm
Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure 0,009 in
Diamètre (impériale) externe 0,308 in
Diamètre (métrique) externe 7,82 mm
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure 0,229 mm
À utiliser avec (application) Injections animales contrôlées
Comprend Adaptateur Neurostrade;, deux manchons ajustables pour aiguilles (un avec butée et l’autre sans)
Longueur (impériale) 1 po
Longueur (impériale) de l’aiguille 1 in
Longueur (métrique) 0 à 20 mm
Type de produit Microliter
Pression max. 6000 psig (413,7 bars)
Température max. (impériale) 239°F
Température max. (métrique) 115°C
Température (impériale) min. 50°F
Modèle 7001 KH
Numéro de pointe d’aiguille 3
Température min. (métrique) 10°C
Quantité Unité
Volume (métrique) 1,0 μl
Type de pointe d’aiguille Arrondi
Type de connexion Connecteur moleté
Graduated Yes