Learn More
Hamilton™ Neuros™ Série 7000 Modified Microliter Seringues à aiguille à moyeu moleté
Description
- La rigidité des aiguilles améliore la précision du site d’insertion
- Un minimum de lésions tissulaires réduit la variabilité de l’injection
- Réduction de la perte d’échantillons pour économiser de l’argent et des matériaux
- L’aiguille à jauge fine crée des sites d’injection plus petits
- La compatibilité avec la plupart des pompes à perfusion et des supports stéréotaxiques facilite l’intégration dans les procédés existants
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Fil de tungstène (piston) |
| Calibre d’aiguille | 32 G |
| Diamètre (impériale) interne | 0,006 in |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,004 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,10 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,009 in |
| Diamètre (impériale) externe | 0,308 in |
| Diamètre (métrique) interne | 0,146 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 7,82 mm |
| Show More |